Läs mer
4-Hydroxy-benzaldehyde-1,2,3,4,5,6-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-benzaldehyde-1,2,3,4,5,6-13C6 |
| CAS | 201595-48-4 |
| Molekylformel | C13C6H6O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzaldehyde-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-hydroxy- (9CI), 4-Hydroxybenzaldehyde-13C6, 4-Hydroxybenzaldehyde-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-Formylphenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-Hydroxybenzaldehyde-13C6 (phenyl-13C6) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1 |
| LEDER | O=C[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.08 |
| Formel vikt | 128.0569 |