missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Hydroxy Benzeneacetic Acid 2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy Benzeneacetic Acid 2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl Ester |
| CAS | 59721-16-3 |
| Molekylformel | C12 H15 N O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4/c1-13(2)11(15)8-17-12(16)7-9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6,14H,7-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)COC(=O)Cc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | [2-(dimethylamino)-2-oxoethyl] 2-(4-hydroxyphenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.25 |
| Formel vikt | 237.1001 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?