Läs mer
4-Hydroxy-benzenebutanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-benzenebutanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 22320-10-1 |
| Molekylformel | C11H14O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-(p-Hydroxyphenyl)butyric Acid Methyl Ester, Methyl 4-(4-Hydroxyphenyl)butanoate, Methyl 4-(4-Hydroxyphenyl)butyrate, Methyl Ester 4-Hydroxy Benzene butanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-14-11(13)4-2-3-9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CCCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 4-(4-hydroxyphenyl)butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vikt | 194.0943 |