Läs mer
4-Hydroxy Carbazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxycarbazole |
| CAS | 52602-39-8 |
| Molekylformel | C12H9NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 9H-Carbazol-4-ol, 4-Carbazolol (6CI), 4-Hydroxy-9H-carbazole, 4-Hydroxycarbazole, SKF 106023 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO/c14-11-7-3-6-10-12(11)8-4-1-2-5-9(8)13-10/h1-7,13-14H |
| LEDER | Oc1cccc2[nH]c3ccccc3c12 |
| IUPAC-namn | 9H-carbazol-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.21 |
| Formel vikt | 183.068 |