Läs mer
4-Hydroxy-clomiphene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-clomiphene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28ClNO2/c1-3-28(4-2)18-19-30-24-16-12-21(13-17-24)25(20-10-14-23(29)15-11-20)26(27)22-8-6-5-7-9-22/h5-17,29H,3-4,18-19H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 421.1809 |
| Procent renhet | >95% |