Läs mer
4-Hydroxy Coumarin, TRC
Produktkod. 30395911
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30395911 1 g
1 options
Produktkod. 30395911 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9248701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxycoumarin
CAS 1076-38-6
Molekylformel C9 H6 O3
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Warfarin Sodium Imp. B (EP), 4-Hydroxycoumarin, 4-Coumarinol, 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Hydroxy-2H-benzo[b]pyran-2-one, 4-Hydroxychromen-2-one, Benzotetronic acid, NSC 11889
InChI formel InChI=1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
LEDER OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
IUPAC-namn 4-hydroxychromen-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 162.14
Formel vikt 162.0317