Läs mer
4-Hydroxy-D-(-)-2-phenylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-alpha-(4-Hydroxy-phenyl)glycine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)/t7-/m1/s1 |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 167.0582 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |