Läs mer
Thermo Scientific Chemicals (-)-4-hydroxi-D-fenylglycin, 98+%
Produktkod. 11317176
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317176 25 g 25g
11307176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317176 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L07190.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22818-40-2 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
(-)-4-hydroxi-D-fenylglycin används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(-)-4-hydroxi-D-fenylglycin används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Löslig i vatten (5 g
/L vid 20 C) och °1 mol/l HCl.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22818-40-2
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.164
MDL-nummer MFCD00004262
InChI-nyckel LJCWONGJFPCTTL-SSDOTTSWSA-N
Synonym d-4-hydroxyphenylglycine, 4-hydroxy-d-phenylglycine, d--4-hydroxyphenylglycine, h-d-phg 4-oh-oh, d-n-4-hydroxyphenyl glycine, 2r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetic acid, r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetic acid, r-alpha-amino-4-hydroxybenzeneacetic acid, d---4-hydroxyphenylglycine, unii-pcm9oix717
PubChem CID 89853
ChEBI CHEBI:15695
IUPAC-namn (2R)-2-amino-2-(4-hydroxifenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-4-Hydroxy-D-phenylglycine
Smältpunkt ∽240°C (decomposition)
Beilstein 2210998
Löslighetsinformation Soluble in water (5g/L at 20°C) and 1 mol/l HCl.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 167.16
Optisk rotation −156° (c=1 in 1N HCl)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.