Läs mer
4'-hydroxydiklofenak, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Hydroxydiclofenac |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20) |
| Formel vikt | 311.0116 |
| Procent renhet | >95% |