Läs mer
4-Hydroxy Duloxetine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy Duloxetine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO2S/c1-19-11-10-17(18-7-4-12-22-18)21-16-9-8-15(20)13-5-2-3-6-14(13)16/h2-9,12,17,19-20H,10-11H2,1H3/t17-/m0/s1 |
| Formel vikt | 313.1136 |
| Procent renhet | >95% |