Läs mer
4-Hydroxy Estradiol 1-N7-Guanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy Estradiol 1-N7-Guanine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N5O4/c1-23-7-6-11-10(13(23)4-5-16(23)30)2-3-12-17(11)14(8-15(29)19(12)31)28-9-25-20-18(28)21(32)27-22(24)26-20/h8-11,13,16,29-31H,2-7H2,1H3,(H3,24,26,27,32)/t10-,11+,13+,16+,23+/m1/s1 |
| Formel vikt | 437.2063 |