Läs mer
4-Hydroxy Estrone 1-N7-Guanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy Estrone 1-N7-Guanine |
| CAS | 178971-92-1 |
| Molekylformel | C23H25N5O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Amino-7-(3,4-dihydroxy-17-oxoestra-1,3,5(10)-trien-1-yl)-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, 4-OH-E1-1-N7Gua |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25N5O4/c1-23-7-6-11-10(13(23)4-5-16(23)30)2-3-12-17(11)14(8-15(29)19(12)31)28-9-25-20-18(28)21(32)27-22(24)26-20/h8-11,13,29,31H,2-7H2,1H3,(H3,24,26,27,32)/t10-,11+,13+,23+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CCC2=O)CCC4=C3C(=CC(=C4O)O)N5C=NC6=C5C(=O)N=C(N6)N |
| IUPAC-namn | 2-amino-7-[(8R,9S,13S,14S)-3,4-dihydroxy-13-methyl-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-3H-purin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 435.48 |
| Formel vikt | 435.1907 |