Läs mer
4-Hydroxy Estrone-d4, TRC
Produktkod. 30404251
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404251 1 mg
30406049 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30404251 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9419521MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81586-98-3
Molekylformel C18 2H4 H18 O3
Molekylvikt (g/mol) 290.39
Synonym Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,2,16,16-d4, 3,4-dihydroxy-, 3,4-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,2,16,16-d4, 4-Hydroxyestrone-(1,2,16,16-D4), 4-Hydroxy Estrone-d4
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S)-1,2,16,16-tetradeuterio-3,4-dihydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
LEDER [2H]c1c([2H])c2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc2c(O)c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyestrone 1,2,16,16-d4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,19,21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,18+/m1/s1/i4D,6D,7D2
Formel vikt 290.182
Procent renhet >95%