missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Hydroxy Ethynyl Estradiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy Ethynyl Estradiol |
| CAS | 50394-90-6 |
| Molekylformel | C20 H24 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O3/c1-3-20(23)11-9-16-14-4-5-15-12(6-7-17(21)18(15)22)13(14)8-10-19(16,20)2/h1,6-7,13-14,16,21-23H,4-5,8-11H2,2H3/t13-,14-,16+,19+,20+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4c(O)c(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,4,17-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.4 |
| Formel vikt | 312.1725 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?