Läs mer
4-Hydroxy Felbamate, TRC
Produktkod. 30394970
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30394970 10 mg
30391069 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30394970 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94247010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109482-28-2
Molekylformel C11H14N2O5
Molekylvikt (g/mol) 254.24
Synonym 2-(4-Hydroxyphenyl)-1,3-propanediyl Dicarbamate, W 2986
IUPAC-namn [3-carbamoyloxy-2-(4-hydroxyphenyl)propyl] carbamate
LEDER NC(=O)OCC(COC(=O)N)c1ccc(O)cc1
Specifica
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy Felbamate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O5/c12-10(15)17-5-8(6-18-11(13)16)7-1-3-9(14)4-2-7/h1-4,8,14H,5-6H2,(H2,12,15)(H2,13,16)
Formel vikt 254.0903
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.