Läs mer
4-Hydroxy Fenofibric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy Fenofibric Acid |
| CAS | 61002-27-5 |
| Molekylformel | C17 H16 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-[4-(4-Hydroxybenzoyl)phenoxy]-2-methyl-propanoic Acid, LF 634 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O5/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10,18H,1-2H3,(H,20,21) |
| LEDER | CC(C)(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(O)cc2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[4-(4-hydroxybenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.306 |
| Formel vikt | 300.1 |