Läs mer
4-Hydroxy Flecainide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide |
| CAS | 152171-74-9 |
| Molekylformel | C17 H20 F6 N2 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzamide, 4-hydroxy-N-(2-piperidinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-, Benzamide, 4-hydroxy-N-(2-piperidinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-, (±)-, 4-Hydroxy-N-(2-piperidinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide, (RS)-4-Hydroxy-N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide, 4-Hydroxy-N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide, 4-Hydroxy Flecainide, Flecainide Acetate Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20F6N2O4/c18-16(19,20)8-28-13-6-12(26)14(29-9-17(21,22)23)5-11(13)15(27)25-7-10-3-1-2-4-24-10/h5-6,10,24,26H,1-4,7-9H2,(H,25,27) |
| LEDER | Oc1cc(OCC(F)(F)F)c(cc1OCC(F)(F)F)C(=O)NCC2CCCCN2 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.34 |
| Formel vikt | 430.1327 |