Läs mer
4’-Hydroxy Flurbiprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Hydroxy Flurbiprofen |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13FO3/c1-9(15(18)19)11-4-7-13(14(16)8-11)10-2-5-12(17)6-3-10/h2-9,17H,1H3,(H,18,19) |
| Formel vikt | 260.0849 |
| Procent renhet | >95% |