Läs mer
4-Hydroxy-isophthalic Acid Dimethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl 4-hydroxyisophthalate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-3-4-8(11)7(5-6)10(13)15-2/h3-5,11H,1-2H3 |
| Formel vikt | 210.0528 |