missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Hydroxy-L-(+)-2-phenylglycine, TRC

Produktkod. 30007582
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007582 1 g
30006828 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30007582 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9493751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 32462-30-9
Molekylformel C8 H9 N O3
Molekylvikt (g/mol) 167.16
Synonym (2S)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid, Benzeneacetic acid, α-amino-4-hydroxy-, (αS)-, Benzeneacetic acid, α-amino-4-hydroxy-, (S)-, Glycine, 2-(p-hydroxyphenyl)-, L- (8CI), (αS)-α-Amino-4-hydroxybenzeneacetic acid, (S)-(4-Hydroxyphenyl)glycine, (S)-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, (S)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid, L-(+)-(p-Hydroxyphenyl)glycine, L-(+)-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, L-(+)-4-Hydroxyphenylglycine, L-(4-Hydroxyphenyl)glycine, L-(p-Hydroxyphenyl)glycine, L-2-(p-Hydroxyphenyl)glycine, L-α-Amino-p-hydroxyphenylacetic acid, Oxfenicine, UK 25842, p-Hydroxy-L-phenylglycine;4-Hydroxy-L-(+)-2-phenylglycine
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
LEDER N[C@H](C(=O)O)c1ccc(O)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2S)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
Kvantitet 1 g
Formel vikt 167.0582
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.