Läs mer
4-Hydroxy Mexiletine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30391121
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30391121 2.5 mg 2.5mg
30390963 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30391121 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9480202.5MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123363-66-6
Molekylformel C11 H17 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 231.72
Synonym Phenol, 4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Phenol, 4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), KOE 2127CL, 4-Hydroxy Mexiletine hydrochloride, 4-Hydroxymexiletine hydrochloride, p-Hydroxymexiletine hydrochloride
IUPAC-namn 4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethylphenol;hydrochloride
LEDER Cl.CC(N)COc1c(C)cc(O)cc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy Mexiletine Hydrochloride
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-7-4-10(13)5-8(2)11(7)14-6-9(3)12;/h4-5,9,13H,6,12H2,1-3H3;1H
Formel vikt 231.1026