missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4'-Hydroxy-N-desmethylclobazam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Hydroxy-N-desmethylclobazam |
| CAS | 70643-23-1 |
| Molekylformel | C15 H11 Cl N2 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 8-Chloro-1-(4-hydroxyphenyl)-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione, 4'-Hydroxy-N-demethylclobazam, M 5, M 5 (clobazam metabolite) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClN2O3/c16-9-1-6-12-13(7-9)18(15(21)8-14(20)17-12)10-2-4-11(19)5-3-10/h1-7,19H,8H2,(H,17,20) |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)N2C(=O)CC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23 |
| IUPAC-namn | 7-chloro-5-(4-hydroxyphenyl)-1H-1,5-benzodiazepine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.71 |
| Formel vikt | 302.0458 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?