Läs mer
4-Hydroxy-N-despropyl Ropivacaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-N-despropyl Ropivacaine |
| CAS | 243989-47-1 |
| Molekylformel | C14H20N2O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2S)-N-(4-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-9-7-11(17)8-10(2)13(9)16-14(18)12-5-3-4-6-15-12/h7-8,12,15,17H,3-6H2,1-2H3,(H,16,18)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | Cc1cc(O)cc(C)c1NC(=O)[C@@H]2CCCCN2 |
| IUPAC-namn | (2S)-N-(4-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.32 |
| Formel vikt | 248.1525 |