Läs mer
4-hydroxy-N-isopropyl-N-metyltryptamin, TRC
Produktkod. 30395226
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30395226 10 mg
30401567 5 mg
30403985 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30395226 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94288010MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77872-43-6
Molekylformel C14 H20 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 232.32
Synonym 1H-Indol-4-ol, 3-[2-[methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-, 3-[2-[Methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol, 4-Hydroxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine, 4-HO-MiPT, 4-Hydroxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine
IUPAC-namn 3-[2-[metyl(propan-2-yl)amino]etyl]-1H-indol-4-ol
LEDER CC(C)N(C)CCc1c[nH]c2cccc(O)c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-hydroxy MiPT
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O/c1-10(2)16(3)8-7-11-9-15-12-5-4-6-13(17)14(11)12/h4-6,9-10,15,17H,7-8H2,1-3H3
Formel vikt 232.1576