Learn More
4-Hydroxy-N-methylbutanamide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-N-methylbutanamide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-6-5(8)3-2-4-7/h7H,2-4H2,1H3,(H,6,8) |
| Formel vikt | 117.079 |