Läs mer
4-Hydroxy-N-(pyridin-2-yl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Mikromol™
Beskrivning
4-Hydroxy-N-(pyridin-2-yl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-N-(pyridin-2-yl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| CAS | 65897-46-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Hydroxy-N-(pyridin-2-yl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H11 N3 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Hydroxy-N-(pyridin-2-yl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. B (EP), Piroxicam Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N3O4S/c18-13-9-5-1-2-6-10(9)22(20,21)17-12(13)14(19)16-11-7-3-4-8-15-11/h1-8,17-18H,(H,15,16,19) |
| LEDER | OC1=C(NS(=O)(=O)c2ccccc12)C(=O)Nc3ccccn3 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-2H-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Visa mer |