Läs mer
4-hydroxynebivolol, hydrokloridhydrat (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30401129
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30401129 0.5 mg
30390390 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30401129 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9485300.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy Nebivolol Hydrochloride Hydrate (Mixture of Diastereomers)
Molekylformel C22H28ClF2NO6
Kvantitet 0.5 mg
Synonym 6-Fluoro-α-[[[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino]methyl]-3,4-dihydro-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-methanol Hydrochloride Hydrate
LEDER FC1=CC(C(O)CC(C(O)CNCC(O)C2CCC(C=C(F)C=C3)=C3O2)O4)=C4C=C1.Cl.O
Molekylvikt (g/mol) 475.91