Läs mer
4’-Hydroxy Nimesulide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Hydroxy Nimesulide |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O6S/c1-22(19,20)14-12-7-2-9(15(17)18)8-13(12)21-11-5-3-10(16)4-6-11/h2-8,14,16H,1H3 |
| Formel vikt | 324.0416 |