Läs mer
4-hydroxyomeprazolsulfid, TRC
Produktkod. 30135102
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135102 25 mg
30007237 5 mg
30011949 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135102 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94884525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103876-98-8
Molekylformel C16H17N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 315.39
Synonym 2-[[(6-Methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)thio]methyl]-3,5-dimethyl-4-pyridinol, 2-[[(5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)thio]methyl]-3,5-dimethyl-4-pyridinol, Omeprazole Pyridone;
IUPAC-namn 2-[(5-metoxi-1H-benzimidazol-2-yl)sulfanylmetyl]-3,5-dimetylpyridin-4-ol
LEDER COc1ccc2[nH]c(SCc3ncc(C)c(O)c3C)nc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy Omeprazole Sulfide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)20)8-22-16-18-12-5-4-11(21-3)6-13(12)19-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
Formel vikt 315.1041