Läs mer
4-hydroxyomeprazolsulfon, TRC
Produktkod. 30138204
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138204 50 mg
17923615 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138204 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94894050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1346600-70-1
Molekylformel C16 H17 N3 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 347.39
Synonym 4-Pyridinol, 2-[[(6-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfonyl]methyl]-3,5-dimethyl-, 2-[(5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfonylmethyl]-3,5-dimethyl-pyridin-4-ol, 4-Hydroxy Omeprazole Sulfon
IUPAC-namn 2-[(5-metoxi-1H-benzimidazol-2-yl)sulfonylmetyl]-3,5-dimetylpyridin-4-ol
LEDER COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)(=O)Cc3ncc(C)c(O)c3C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy Omeprazole Sulfone
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O4S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)20)8-24(21,22)16-18-12-5-4-11(23-3)6-13(12)19-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
Formel vikt 347.094