missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Hydroxy Ospemifene (Ospemifene Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy Ospemifene |
| CAS | 128585-01-3 |
| Molekylformel | C24 H23 Cl O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-[(1Z)-4-chloro-1-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]-phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23ClO3/c25-15-14-23(18-4-2-1-3-5-18)24(19-6-10-21(27)11-7-19)20-8-12-22(13-9-20)28-17-16-26/h1-13,26-27H,14-17H2/b24-23- |
| LEDER | OCCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCl)/c2ccccc2)\c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC-namn | 4-[(Z)-4-chloro-1-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-2-phenyl-but-1-enyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.89 |
| Formel vikt | 394.1336 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?