missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Hydroxy Phenylbutazone-d9, TRC

Produktkod. 30404835
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404835 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30404835 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9400621MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy Phenylbutazone-d9
CAS 1246819-23-7
Molekylformel C19H11D9N2O3
Kvantitet 1 mg
Synonym 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione-d9, 1,2-Diphenyl-4-butyl-4-hydroxypyrazolidine-3,5-dione-d9, NSC 382672-d9
InChI formel InChI=1S/C19H20N2O3/c1-2-3-14-19(24)17(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(18(19)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,24H,2-3,14H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,14D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(O)C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 4-hydroxy-4-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 333.43
Formel vikt 333.2039
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.