Läs mer
4'-Hydroxy-PhIP, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Hydroxy-PhIP |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4O/c1-17-11-6-9(7-15-12(11)16-13(17)14)8-2-4-10(18)5-3-8/h2-7,18H,1H3,(H2,14,15,16) |
| Formel vikt | 240.1011 |