Läs mer
4-Hydroxy Propofol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy Propofol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O2/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8,13-14H,1-4H3 |
| Formel vikt | 194.1307 |
| Procent renhet | >95% |