Läs mer
4-Hydroxy Propranolol Beta-D-Glucuronide (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy Propranolol beta-D-Glucuronide |
| CAS | 94731-13-2 |
| Molekylformel | C22 H29 N O9 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy Propranolol Glucuronide (Mixture of Diastereomers) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29NO9/c1-11(2)23-9-12(24)10-30-15-7-8-16(14-6-4-3-5-13(14)15)31-22-19(27)17(25)18(26)20(32-22)21(28)29/h3-8,11-12,17-20,22-27H,9-10H2,1-2H3,(H,28,29)/t12?,17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)NCC(O)COc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]naphthalen-1-yl]oxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 451.47 |
| Formel vikt | 451.1842 |