Läs mer
4'-Hydroxy Pyrimethanil-d4, TRC
Produktkod. 30406453
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406453 1 mg
30404487 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30406453 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9532071MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1794897-91-8
Molekylformel C12H9D4N3O
Molekylvikt (g/mol) 219.28
Synonym 2-(4-Hydroxyanilino)-4,6-dimethylpyrimidine-d4, 4-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]phenol-d4
LEDER OC(C([2H])=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1NC2=NC(C)=CC(C)=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Hydroxy Pyrimethanil-d4
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O/c1-8-7-9(2)14-12(13-8)15-10-3-5-11(16)6-4-10/h3-7,16H,1-2H3,(H,13,14,15)/i3D,4D,5D,6D
Formel vikt 219.131