Läs mer
4-Hydroxy-quinoline-6-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-quinoline-6-carboxylic acid |
| CAS | 1065092-81-0 |
| Molekylformel | C10H7NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-3-4-11-8-2-1-6(10(13)14)5-7(8)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc2NC=CC(=O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 4-oxo-1H-quinoline-6-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.17 |
| Formel vikt | 189.0426 |