Läs mer
4-Hydroxy Ramelteon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy Ramelteon |
| CAS | 1204581-50-9 |
| Molekylformel | C16 H21 N O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-[2-(4-Hydroxy-[(8S)-1,6,7,8-tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl])ethyl]propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3/c1-2-14(19)17-7-5-10-3-4-11-9-13(18)16-12(15(10)11)6-8-20-16/h9-10,18H,2-8H2,1H3,(H,17,19)/t10-/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=O)NCC[C@@H]1CCc2cc(O)c3OCCc3c12 |
| IUPAC-namn | N-[2-[(8S)-4-hydroxy-2,6,7,8-tetrahydro-1H-cyclopenta[e]benzofuran-8-yl]ethyl]propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.34 |
| Formel vikt | 275.1521 |