Läs mer
4’-Hydroxy Tamoxifen (Contains up to 10% E Isomer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Hydroxy Tamoxifen |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-10-14-23(28)15-11-20)26(21-8-6-5-7-9-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25- |
| Formel vikt | 387.2198 |