missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4'-Hydroxy Tamoxifen-d6 (contains up to 10% E isomer), TRC

Produktkod. 30180249
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180249 10 mg
30179744 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30180249 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95473210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1346606-80-1
Molekylformel C26H23D6NO2
Molekylvikt (g/mol) 393.55
Synonym 4-[(1Z)-1-[[4-[2-(Dimethylamino-d6)ethoxy]phenyl]phenylmethylene]propyl]phenol, 4'-Hydroxytamoxifen-d6;
LEDER OC(C=C1)=CC=C1/C(CC)=C(C2=CC=C(OCCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C2)/C3=CC=CC=C3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4'-Hydroxy Tamoxifen-d6
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-10-14-23(28)15-11-20)26(21-8-6-5-7-9-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-/i2D3,3D3
Formel vikt 393.2575
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.