Läs mer
4-Hydroxy-TEMPO, ≥98% (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15645500 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15645500 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 15645500 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 427771G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-TEMPO
CAS 2226-96-2
Smältpunkt 69°C to 71°C
Färg Orange-Red
Förpackning Glass bottle
MDL-nummer MFCD00006478
Kvantitet 1 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1422990
Formel vikt 172.24g/mol
Procent renhet ≥98% (HPLC)
Fysisk form Crystalline Powder