Läs mer
4-Hydroxy-TEMPO, free radical, 98+%
Produktkod. 11444134
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444134 25 g 25g
11424134 1 g 1g
11434134 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444134 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12497.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2226-96-2 | C9H18NO2
Superoxidrensare med neuroprotektiva, antiinflammatoriska och smärtstillande effekter4-Hydroxy-TEMPO fri radikal används som en katalysator och en kemisk oxidant i kraft av att vara en stabil radikal. Det används för att avgifta reaktiva syrearter inom medicinsk kemi. Det är involverat i katalysen av disproportionering av superoxid och underlättar väteperoxidmetabolismen. Det används för att framställa tris(2,2,6,6-tetrametyl-1-oxyl-4-piperidyloxi)trimellitat genom att reagera med bensen-1,2,4-trikarbonyltriklorid. Vidare används det som en renare av fria radikaler och uppvisar neuroprotektiva, antiinflammatoriska och smärtstillande effekter. Utöver detta har den en god hämmande effekt på akrylsyraestrar, metylakrylat, akrylsyra, akrylnitril, styren och butadien.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Superoxidrenare med neuroprotektiva, antiinflammatoriska och smärtstillande effekter4-Hydroxy-TEMPO fri radikal används som en katalysator och en kemisk oxidant i kraft av att vara en stabil radikal. Det används för att avgifta reaktiva syrearter inom medicinsk kemi. Det är involverat i katalysen av disproportionering av superoxid och underlättar väteperoxidmetabolismen. Det används för att framställa tris(2,2,6,6-tetrametyl-1-oxyl-4-piperidyloxi)trimellitat genom att reagera med bensen-1,2,4-trikarbonyltriklorid. Vidare används det som en renare av fria radikaler och uppvisar neuroprotektiva, antiinflammatoriska och smärtstillande effekter. Utöver detta har den en god hämmande effekt på akrylsyraestrar, metylakrylat, akrylsyra, akrylnitril, styren och butadien.
Löslighet Löslig i vatten
, etanol, metanol och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2226-96-2
Molekylformel C9H18NO2
MDL-nummer MFCD00006478
Synonym 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidin-1-yloxy, free radical
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-TEMPO
Namnnotering free radical
Smältpunkt 69°C to 72°C
pH 8.2
Flampunkt 146°C (295°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1422990
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 172.25
Procent renhet ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxy-TEMPO, free radical
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-Piperidinyloxy
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.