Läs mer
4’-Hydroxy Toremifene (~8% E isomer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Hydroxy Toremifene |
| CAS | 352233-94-4 |
| Molekylformel | C26H28ClNO2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-[(4Z)-3-Chloro-1-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethylene]propyl]phenol, 4-[(1Z)-3-chloro-1-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethylene]propyl]phenol, EM 880 |
| LEDER | CC(=O)OCC1[C@H](OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(NC(C)=O)[C@H](OC[C@H](C(O)=O)NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.96 |