Läs mer
4’-Hydroxy Toremifene-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Hydroxy Toremifene-d6 |
| CAS | 1795138-08-7 |
| Molekylformel | C26 2H6 H22 Cl N O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-[(4Z)-3-Chloro-1-[[4-[2-[(dimethyl-d6)amino]ethoxy]phenyl]phenylmethylene]propyl]phenol, 4-[(1Z)-3-chloro-1-[[4-[2-[(dimethyl-d6)amino]ethoxy]phenyl]phenylmethylene]propyl]phenol, EM 880 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28ClNO2/c1-28(2)18-19-30-24-14-10-22(11-15-24)26(21-6-4-3-5-7-21)25(16-17-27)20-8-12-23(29)13-9-20/h3-15,29H,16-19H2,1-2H3/b26-25-/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCl)/c2ccc(O)cc2)\c3ccccc3)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 4-[(Z)-1-[4-[2-[bis(trideuteriomethyl)amino]ethoxy]phenyl]-4-chloro-1-phenylbut-1-en-2-yl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.996 |
| Formel vikt | 427.219 |