missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Hydroxy Toremifen, TRC

Produktkod. 30010798
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010798 100 mg
30004849 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010798 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH954500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 110503-62-3
Molekylformel C26 H28 Cl N O2
Molekylvikt (g/mol) 421.96
Synonym Phenol, 4-[(1Z)-4-chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]- (ACI), 4-[(1Z)-4-Chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenol (ACI), Phenol, 4-[(1Z)-4-chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]- (9CI), Phenol, 4-[4-chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]-, (Z)- (ZCI), (Z)-4-Hydroxytoremifene, 4-Hydroxytoremifene, 4-Hydroxy Toremifene
IUPAC-namn (Z)-4-(4-klorofenyl)-4-[4-[2-(dimetylamino)etoxy]fenyl]-3-fenylbut-3-en-1-ol
LEDER CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(/CCO)\c2ccccc2)\c3ccc(Cl)cc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy Toremifene
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H28ClNO2/c1-28(2)17-19-30-24-14-10-22(11-15-24)26(21-8-12-23(27)13-9-21)25(16-18-29)20-6-4-3-5-7-20/h3-15,29H,16-19H2,1-2H3/b26-25+
Formel vikt 421.1809
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.