Läs mer
4-Hydroxy Triamterene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy Triamterene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N7O/c13-9-7(5-1-3-6(20)4-2-5)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-4,20H,(H6,13,14,15,17,18,19) |
| Formel vikt | 269.1025 |