Läs mer
4-Hydroxy Trimethoprim, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy Trimethoprim |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4O4/c1-20-9-5-7(6-10(21-2)11(9)22-3)4-8-12(15)17-14(16)18-13(8)19/h5-6H,4H2,1-3H3,(H5,15,16,17,18,19) |
| Formel vikt | 306.1328 |
| Procent renhet | >95% |