Läs mer
4-Hydroxy Valproic Acid Sodium Salt(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy Valproic Acid Sodium Salt (mixture of diastereomers) |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3.Na/c1-3-4-7(8(10)11)5-6(2)9;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 182.0919 |