Learn More
4-Hydroxy Valsartan (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy Valsartan, Mixture of Diastereomers |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N5O4/c1-15(2)22(24(32)33)29(21(31)13-8-16(3)30)14-17-9-11-18(12-10-17)19-6-4-5-7-20(19)23-25-27-28-26-23/h4-7,9-12,15-16,22,30H,8,13-14H2,1-3H3,(H,32,33)(H,25,26,27,28)/t16?,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 451.222 |