Läs mer
4’-Hydroxy Warfarin-d4, TRC
Produktkod. 30399703
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399703 10 mg
30399515 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30399703 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH99610210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94820-63-0
Molekylformel C19 2H4 H12 O5
Molekylvikt (g/mol) 328.352
Synonym 4-Hydroxy-3-[1-(4-hydroxyphenyl)-3-oxobutyl]-2H-1-benzopyran-2-one-5,6,7,8-d4, 3-(alpha-Acetonyl-p-hydroxybenzyl)-4-hydroxycoumarin-d4
IUPAC-namn 5,6,7,8-tetradeuterio-4-hydroxy-3-[1-(4-hydroxyphenyl)-3-oxobutyl]chromen-2-one
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=C(C(CC(=O)C)c3ccc(O)cc3)C(=O)Oc2c1[2H])O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Hydroxy Warfarin-d4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)10-15(12-6-8-13(21)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,21-22H,10H2,1H3/i2D,3D,4D,5D
Formel vikt 328.125